Print…
Procurou por: Formate Standards
5  resultados encontrados
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (84967.180)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Formiato solução padrão, 1000 mg/l, VWR®, Matriz: H₂O, Aplicação: Padrões de cromatografia iónica
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (44293-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Prepared with calcium formate and water, filtered through a 0,2 μm membrane filter and stabilised with sodium azide.
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Formiato solução padrão, Specpure®, 1000 mg/l
Fornecedor: ACSD
Descrição: Formiato solução padrão, 1000 mg/l, Matriz: H₂O
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descrição: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom