Print…
Procurou por: Citrate Standards
4  resultados encontrados
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (96068-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Citrate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (84964.180)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Citrato solução padrão, 1000 mg/l, VWR®, Composição: C₆H₅O₇Na₃ em H₂O, Aplicação: Padrões de cromatografia iónica
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (HONCE3013-100ML)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: ACSD
Descrição: Citrato solução padrão, 1000 mg/l, Matriz: H₂O
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom