Print…
Procurou por: Chloride Standards
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.09871.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: Chloride standard, concentrate Titrisol®, Titrisol®, 1000 mg/l, Matriz: H₂O
UOM: 1 * 1 Ampoul
MSDS
Fornecedor: Merck
Descrição: NaCl in H₂O
Código de Artigo: (1.19897.0500)
Fornecedor: Merck
Descrição: Cloreto solução padrão, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Código de Artigo: (06740-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Chloride in water, TraceCERT®, 10000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto solução padrão, 1000 mg/l, VWR®, Composição: NaCl em H₂O, Aplicação: Padrões de cromatografia iónica
Código de Artigo: (458082H)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: (Cl in H₂O).
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: (Cl in H₂O).
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Cloreto solução padrão, Specpure®, 1000 mg/l
Fornecedor: ACSD
Descrição: Cloreto solução padrão, 1000 mg/l, Matriz: H₂O
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descrição: This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other mod...
Fornecedor: Thermo Orion
Descrição: Cloreto solução padrão, Orion™, 100 mg/l
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom