Print…
1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO454800010EA 59.5 EUR
ACRO454800010
1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 214,3046 g/mol
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02259411
Número CAS: 147539-41-1
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure