Print…
5-Bromobenzimidazole 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1H-benzimidazole5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
ACRO451670250EA 444 EUR
ACRO451670250 ACRO451670050
5-Bromobenzimidazole 97%
5-Bromobenzimidazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Peso Molecular: 197,04 g/mol
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160001
Número CAS: 4887-88-1
Encomendar
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %