Print…
5-Hexenoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO449520010EA 54.4 EUR
ACRO449520010 ACRO449520050
5-Hexenoic acid 98%
5-Hexenoic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114,14 g/mol
Ponto de ebulição: 203 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -37 °C
Densidade: 0,961 g/cm³
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046558
Número CAS: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %