Print…
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO448710010EA 59.8 EUR
ACRO448710010 ACRO448710050
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BFNO₂
Peso Molecular: 164,93 g/mol
Ponto de Fusão: 362…366 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411549
Número CAS: 843663-18-3
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %