Print…
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO448251000EA 178 EUR
ACRO448251000 ACRO448250250
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Fórmula: C₈H₂₀N₂
Peso Molecular: 144,26 g/mol
Ponto de ebulição: 170 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,83 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015015
Número CAS: 121-05-1
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %