Print…
Diclofenac sodium salt 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO445250100EA 89.4 EUR
ACRO445250100
Diclofenac sodium salt 98%
Diclofenac sodium salt
Fórmula: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Peso Molecular: 318,1 g/mol
Ponto de Fusão: 283…285 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082251
Número CAS: 15307-79-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6.5 to 7.5