Print…
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Atenção
ACRO438260050EA 185 EUR
ACRO438260050
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂S
Peso Molecular: 182,24 g/mol
Ponto de Fusão: 196,1…202.1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464469
Número CAS: 40133-07-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C
HPLC ≥96.0 %