Print…
4-Iodonicotinonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO437450050EA 1271 EUR
ACRO437450050 ACRO437450010
4-Iodonicotinonitrile 97%
4-Iodonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₃IN₂
Peso Molecular: 230,01 g/mol
Ponto de Fusão: 114…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09037453
Número CAS: 490039-72-0
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥96.0 %