Print…
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO436490050EA 571 EUR
ACRO436490050
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 200,28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094717
Número CAS: 188111-79-7
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -38° (20°C, 589 nm) (c=5 in MeOH) / -26.5° to -30.5° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)