Print…
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal™
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
434688000.EA 336 EUR
434688000. 434681000.
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal™
1-Hexylmagnesium chloride
Fórmula: C₆H₁₃ClMg
Peso Molecular: 144,93 g/mol
Ponto de ebulição: 65…68 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,965 g/cm³
Ponto de Inflamação: –25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798087
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %