Print…
Lithium diphenylphosphide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
433621000.EA 201 EUR
433621000.
Lithium diphenylphosphide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Lithium diphenylphosphide
Fórmula: C₁₂H₁₀LiP
Ponto de ebulição: 65…67 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,925 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046054
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Orange to red Liquid
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %