Print…
Óxido de propileno 99.5%, AcroSeal™, extra puro
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-Óxido de propileno(±)-Metiloxirano
430861000.EA 27.3 EUR
430861000. 430868000.
Óxido de propileno 99.5%, AcroSeal™, extra puro
Óxido de propileno
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58,08 g/mol
Ponto de ebulição: 34 °C
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0,83 g/cm³
Ponto de Inflamação: –37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005126
Número CAS: 75-56-9
UN: 1280
ADR: 3,I
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01