Print…
Cloroformato de metilo 99%, AcroSeal™
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
430841000.EA 41 EUR
430841000.
Cloroformato de metilo 99%, AcroSeal™
Cloroformato de metilo
Fórmula: C₂H₃ClO₂
Peso Molecular: 94,5 g/mol
Ponto de ebulição: 70…72 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 1,223 g/cm³
Ponto de Inflamação: 5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000639
Número CAS: 79-22-1
UN: 1238
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %