Print…
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO430460010EA 211 EUR
ACRO430460010
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BFNO₂
Peso Molecular: 164,9300 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09263608
Número CAS: 304858-67-1
Encomendar
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %