Print…
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO425710050EA 136 EUR
ACRO425710050 ACRO425710010
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂ClNO₂
Peso Molecular: 201,65 g/mol
Ponto de Fusão: 190…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00193078
Número CAS: 3883-94-1
Encomendar
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %