Print…
Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO388590100EA 167 EUR
ACRO388590100 ACRO388590500
Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Sodium mercury amalgam
Fórmula: Hg:Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210362
Número CAS: 11110-52-4
UN: 3401
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 5 % (approximately)