4-Amino-1-boc-piperidine 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Perigo
|
ACRO384860010EA
46.3
EUR
ACRO384860010
ACRO384860050
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
4-Amino-1-boc-piperidine
Fórmula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Peso Molecular: 200,28 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01076201 Número CAS: 87120-72-7 UN: 3259 ADR: 8,III |
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |