HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Perigo
|
365310050.EA
116
EUR
365310050.
365310250.
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Fórmula:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Peso Molecular: 380,2 g/mol Ponto de Fusão: 189…191 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00274639 Número CAS: 148893-10-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Appearance | White to beige Crystalline powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 193 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |