Print…
Cloreto de rubídio 99.99% (trace metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO193920100EA 244 EUR
ACRO193920100
Cloreto de rubídio 99.99% (trace metals basis)
Cloreto de rubídio
Fórmula: RbCl
Peso Molecular: 120,92 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 718 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011187
Número CAS: 7791-11-9
Encomendar
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Argentometric 28.9 to 30.1 % (Cl)
Total trace metal impurities ≤100 ppm