Print…
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO185710050EA 438 EUR
ACRO185710050 ACRO185710010
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Fórmula: C₆H₁₂N₄O₂
Peso Molecular: 172,19 g/mol
Ponto de Fusão: 111…113,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00008318
Número CAS: 10465-78-8
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 114 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %