Print…
Bromomethyl methyl ether 90%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO171650050EA 41.8 EUR
ACRO171650050 ACRO171650250
Bromomethyl methyl ether 90%
Bromomethyl methyl ether
Fórmula: C₂H₅BrO
Peso Molecular: 124,97 g/mol
Ponto de ebulição: 87 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,53 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000171
Número CAS: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %