Print…
Diethyl chloromalonate 90%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO114230050EA 74.8 EUR
ACRO114230050 ACRO114230250
Diethyl chloromalonate 90%
Diethyl chloromalonate
Fórmula: C₇H₁₁ClO₄
Peso Molecular: 194,61 g/mol
Ponto de Fusão: 221…222 °C
Densidade: 1,204 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009140
Número CAS: 14064-10-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
HPLC ≥94 %