Print…
Procurou por: Misturadores de laboratório standard
4  resultados encontrados
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: WARING BLENDOR
Descrição: Agitador, Laboratory mixer, Homogeneizador com recipiente de aço inoxidável, 2 velocidades com temporizador, Cap.: 1 L, Rotações: 18000/22000 min-1
Código de Artigo: (GERB7610)
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: Solubility index mixer is used for determining the solubility of milk, cream and whey powder.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (WARICAC139)
Fornecedor: WARING BLENDOR
Descrição: The CAC139 is the clear copolyester 1,36 L blender container from Waring with the blade assembly included. These containers are designed for the TORQ ...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Fornecedor: WARING BLENDOR
Descrição: The CB15 series blenders are designed specifically for processing large quantities of free flowing material with a high liquid content. This range of ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom