Print…
Procurou por: Fotómetros de chama
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (JENW500731)
Fornecedor: Cole-Parmer
Descrição: PFP7 are low temperature flame photometers designed for the determination of sodium and potassium in industrial applications – calcium, barium and lit...
UOM: 1 * 1 unid.
Blocked
Código de Artigo: (JENW83055-05)
Fornecedor: Cole-Parmer
Descrição: Automatic gas shutoff feature ensures operator safety.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Fornecedor: PerkinElmer
Descrição: Supplies, T2100
Fornecedor: Agilent
Descrição: Fotómetro de chama
Fornecedor: Agilent
Descrição: Fotómetro de chama, Unifit
Fornecedor: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Descrição: Flame photometers designed for both sodium and potassium to be calibrated, measured and displayed simultaneously. The analytical performance is improv...
Fornecedor: VARIAN
Descrição: The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 L), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Fornecedor: VARIAN
Descrição: The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Código de Artigo: (VARI110351790)
Fornecedor: VARIAN
Descrição: Fotómetro de chama
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SHEW47542500)
Fornecedor: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Descrição: Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Descrição: Single channel flame photometer for analysis of five elements (sodium, potassium, lithium, calcium, barium) designed with front loading, unobstructed ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom