Data logger disponível com ou sem higrómetro regista temperatura ou dados de temperatura e humidade por 30 dias. Os dados são registados de hora a hora durante sete dias, e as temperaturas máximas e mínimas ou os dados de temperatura e humidade serão registados durante os 23 dias seguintes.
- Monitorizar ambientes críticos sem uma conexão física. A distância máxima do sinal é de aproximadamente 40 m
- O alarme toca se a temperatura estiver fora dos parâmetros definidos
- Os dados podem ser visualizados em forma de tabela, gráfico ou num calendário; para comparação direta, podem ser agrupados num único gráfico dados de até 6 data loggers
- Os indicadores incluem os índices WBGT (Wet Bulb Global Temperature), de calor, mofo e conforto, bem como memória cheia, estado de alarme ativo e bateria fraca
- Apresenta uma caixa resistente a todas as condições metereológicas com sensor de temperatura interno e sensor de humidade
Certificações: Em conformidade com as diretivas RoHS e com a marcação CE.
Fornecimento: fornecido com certificado de conformidade com precisão para 4 pontos de temperatura ou 4 pontos de temperatura e 3 pontos de humidade, 2 pilhas AAA, e instruções em várias línguas (inglês, francês, alemão, italiano, português e espanhol).