Print…
VWR® NITRILE WHITE, Luvas de nitrilo
Fornecedor: VWR
VWR®
112-4513EA 38 EUR
112-4513
VWR® NITRILE WHITE, Luvas de nitrilo
Luvas
Luvas finas ambidextras adequadas para utilização em aplicações médicas, processamento de alimentos e aplicações gerais em áreas não perigosas.
  • Não esterilizadas, sem pó, acabamento texturizado
  • Muito finas: fornecem excelente elasticidade para maior conforto na utilização
  • Isentas de ftalatos/amaciadores e proteínas de látex alergénicas; dermatologicamente bem toleradas para utilizadores com alergias ao látex
  • Os punhos enrolados minimizam o risco de rasgo
  • Pontas dos dedos finas e texturizadas para uma excelente aderência
Certificações: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDD Class I; PPE Cat. III
Food contact approved.
Atenção: * Medição dupla