Print…
Leitor de código de barras, VisionMate™ High Speed
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
MATR312800EA 8815 EUR
MATR312800
Leitor de código de barras, VisionMate™ High Speed
O leitor de código de barras de alta velocidade VisionMate™ decodifica instantaneamente códigos de barras 2D de tubos e compartilha os dados perfeitamente com seu LIMS ou banco de dados.
  • Lê instantaneamente tubos com código de barras 2D nos formatos 24, 48, 96 e 384 sem software ou ajustes de configuração
  • Pode ser usado na bancada ou em plataformas robóticas em temperatura ambiente até –40 °C
  • Evita o acúmulo de gelo na superfície de leitura em temperaturas mais baixas
  • O software reconhece automaticamente os formatos de tubo e ajusta os parâmetros de leitura ideais
  • A interface gráfica do usuário oferece várias opções para visualização de dados 2D e saída em uma variedade de formatos de arquivo
  • Método de transferência de dados: CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IPIP
Lê rapidamente racks de tubos nos formatos 24, 48, 96 e 384 sem qualquer programação do usuário. Agora com um leitor de código de barras linear padrão que se conecta magneticamente à caixa do leitor, a unidade pode rastrear simultaneamente racks de tubos lendo um código de barras linear colocado ou gravado no lado do rack. O leitor VisionMate High Speed pode ser integrado à sua plataforma robótica.
Um complemento perfeito para as ofertas de tubos com código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix™ e Nunc™, o Leitor de alta velocidade VisionMate oferece valiosa flexibilidade de processo e compatibilidade em fluxos de trabalho de armazenamento em ambientes de armazenamento biológico ou genômico de descoberta de medicamentos.
Velocidade: Menos de 1 segundo/rack
Capacidade de decodificação: 1 rack, 1 tubo ou código 2D (no modo de tubo único)
Peso: 3,7 kg
L×P×A: 130×180×185 mm
Fornecimento: Fornecido com CD de instalação, manual impresso, três cabos de alimentação adequados para uso nos EUA, Reino Unido e Europa e um acessório de leitor magnético USB 2 AB-1860v4 1D.