Print…
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO427340050EA 109 EUR
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Fórmula: C₉H₁₁BrO₂
Peso Molecular: 231,0864 g/mol
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321368
Número CAS: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %