Print…
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO396851000EA 49 EUR
ACRO396851000 ACRO396855000
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Peso Molecular: 112,09 g/mol
Ponto de Fusão: 282 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011558
Número CAS: 37718-11-9
Encomendar
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %