Print…
N-Boc-ethylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
Sinônimos: t-boc-N-EDA
ACRO389900050EA 169 EUR
ACRO389900050 ACRO389900250 ACRO389900010
N-Boc-ethylenediamine 98%
N-Boc-ethylenediamine
Fórmula: C₇H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 160,22 g/mol
Ponto de ebulição: 80…84 °C (,3 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191871
Número CAS: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %