Print…
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
399071000.EA 232 EUR
399071000.
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
4-Thioanisolemagnesium bromide
Fórmula: C₇H₇BrMgS
Ponto de Inflamação: <–17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672010
Número CAS: 18620-04-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M