Print…
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO200370250EA 316 EUR
ACRO200370250 ACRO200370050
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
4-Iodo-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₃IN₂
Peso Molecular: 193,97 g/mol
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005244
Número CAS: 3469-69-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure