Print…
Isosorbide 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO351911000EA 82.8 EUR
ACRO351911000 ACRO351915000 ACRO351910050
Isosorbide 98%
Isosorbide
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Peso Molecular: 146,14 g/mol
Ponto de Fusão: 56…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064827
Número CAS: 652-67-5
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to beige Crystals or crystalline solid or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)