Print…
VWR® Talon®, Pinças, de posição fixa, duas garras
Fornecedor: VWR
Talon® VWR® Talon®
241-0409EA 128 EUR
241-0409 VWRU89202-630
VWR® Talon®, Pinças, de posição fixa, duas garras
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Fixed-position clamps made of stainless steel with electro-polished finish. Used to hold apparatus near the lab frame where no adjustment is required after set up.
  • Pinças revestidas a vinil antiderrapante
  • O suporte incorporado segura as hastes até 19 mm Ø
  • Podem ser rodadas após a fixação a um suporte de laboratório ou a outros aparelhos
Fornecimento: fornecido com o revestimento de vinil antiderrapante e com capas de fibra de vidro para temperaturas acima de 100 °C.