Print…
Procurou por: Tampões de ionização
8  resultados encontrados
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.02037.1000)
Fornecedor: Merck
Descrição: Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Código de Artigo: (1.16755.1000)
Fornecedor: Merck
Descrição: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Código de Artigo: (85773.290)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
MSDS Certificados
Código de Artigo: (85772.290)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
MSDS Certificados
Código de Artigo: (45294.AE)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Cesium Nitrate Buffer solution
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (45293.AE)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Lithium Nitrate Buffer Solution
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Matrix Modifier, 2% Potassium (K) in 1% HCl 1%
Código de Artigo: (95164-250ML)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry.
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom