Print…
VWR®, Seladora com cortador
Fornecedor: VWR
VWR®
129-1160EA 333 EUR
129-1160 129-1159
VWR®, Seladora com cortador
Seladoras a quente Seladores/Cortadores
Sele com rapidez e eficiência os sacos de PP ou PE, folhas ou tubos planos com espessura entre 0,01 e 0,8 mm.
  • A lâmina deslizante remove o material em excesso a 19 mm do vedante
  • Botão de tempo garante uma vedação segura - basta rodar para definir o tempo (1 a 8 segundos), pressionar o punho para baixo e remover quando a luz indicar que o ciclo está completo
  • O elemento de aquecimento (310 mm de comprimento) só está quente durante a vedação
  • Inclui kit de peças de substituição: 2 lâminas extra, 2 elementos de aquecimento extra e 2 panos PTFE extra
L×P×A (fechado): 86×446×166 mm
Fornecimento: Fornecido com cabo de alimentação de 153 cm. O kit adicional de peças de substituição pode ser encomendado em separado.