Semi-micro balances with resolution of 0,01 mg, they are equipped with a new highly integrated electromagnetic cell. All models feature automatic internal calibration and are characterised by a high level of precision and repeatability. These VWR® semi-micro balances provide an excellent price/performance ratio, thanks to continuous intensive research and study of how weighing works. All models have a stainless steel top pan.
- Sensor de pesagem integrado para uma melhor estabilidade e tempo de resposta mais rápido
- Níveis de filtragem e unidades de medida selecionáveis
- Verificação do peso (função de alarme), funções de totalização do peso e de contagem de peças e determinação da densidade
- Calibração interna automática e ligação RS232 de série
- Amplo visor gráfico disponível, inclui procedimentos de BPL, hora/data, formulação com capacidade de base de dados e vários idiomas
For models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model's name) the user can choose three ways to calibrate:
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Atenção: Os modelos com sufixo D possuem uma gama dupla. O i indica calibração interna.