- Inicial
- Evaporadores
- Evaporadores rotativos
- Evaporadores rotativos, RC 900 e RC 600
Evaporadores rotativos, RC 900 e RC 600
Fornecedor: KNF
181-0471EA
2055
EUR
181-0471
181-0472
181-0468
Evaporadores rotativos, RC 900 e RC 600
Evaporadores
Evaporadores rotativos
Estes dois evaporadores foram concebidos para proporcionar um desempenho diário fiável em diferentes ambientes de laboratório.
- A troca rápida e simples de balões pode ser feita com uma mão
- Elevação automática do balão em caso de falha de energia
- Função de memória – basta premir o botão de memória para guardar a profundidade de imersão e a velocidade de rotação atuais do balão para uma repetibilidade fácil e fiável do processo
- O condensador de arrefecimento é fácil de remover através da rotação da porca de aperto; o condensador é extremamente fácil de limpar
- Banho de aquecimento sem fios com díodo para indicar o nível de calor e um bico de dispensação para esvaziamento seguro e sem derrames
Sendo robusto e fácil de usar, o RC 600 foi especificamente desenvolvido para satisfazer os requisitos e as exigências de instalações universitárias e educacionais. O RC 900 é um sistema de alto desempenho que proporciona um excelente suporte para trabalho diário de laboratório. Este é especialmente adequado para uma destilação precisa.
Características adicionais do RC 900:
- Todas as funções acionadas através do comando remoto central com ecrã táctil e botão de controlo
- O comando remoto sem fios permite que o RC 900 seja acionado com segurança, mesmo a partir das hottes de extração de gases fechadas exteriores
- Ângulo do balão totalmente ajustável, de forma conveniente, através de um botão de controlo
- Guia de tubos dentro da torre – arrumado e seguro, com os tubos a não serem uma obstrução
- Funcionamento muito silencioso para manter um ambiente de trabalho agradável
- Todas as funções acionadas através do comando remoto central com ecrã táctil e botão de controlo
- O comando remoto sem fios permite que o RC 900 seja acionado com segurança, mesmo a partir das hottes de extração de gases fechadas exteriores
- Ângulo do balão totalmente ajustável, de forma conveniente, através de um botão de controlo
- Guia de tubos dentro da torre – arrumado e seguro, com os tubos a não serem uma obstrução
- Funcionamento muito silencioso para manter um ambiente de trabalho agradável
Delivery state:
1000 ml Receiving flask (coated)
1000 ml Evaporation flask NS 29/32
Cooling condenser (coated)
1000 ml Receiving flask (coated)
1000 ml Evaporation flask NS 29/32
Cooling condenser (coated)
Coolant supply parameters (condenser):
- Permissible pressure (bar): 3
- Permissible temperature (°C): −15 to +20
- Coolant-coated surface (cm²): 1230
Parameters of the evaporation flask:
- Size of evaporation flask (ml): 50 to 3000
- Rotational speed of evaporation flask (1/min): 25 to 250
- Length of stroke (mm): 150
- Lifting speed (mm/s): 38
- Permissible pressure (bar): 3
- Permissible temperature (°C): −15 to +20
- Coolant-coated surface (cm²): 1230
Parameters of the evaporation flask:
- Size of evaporation flask (ml): 50 to 3000
- Rotational speed of evaporation flask (1/min): 25 to 250
- Length of stroke (mm): 150
- Lifting speed (mm/s): 38
Fornecimento: Ambos os modelos são fornecidos com conjunto de vidro (tubo de vapor, condensador refrigerado, frascos de recolha (500 ml), suporte para frasco de recolha, balões de evaporação (1000 ml)), banho de aquecimento, conjunto de guarnições de mangueira (1 guarnição de mangueira ID10 (vácuo), 2 guarnições de mangueira ID8 (refrigerante), 2 abraçadeiras para tubos ID8), cabo de alimentação, instruções de funcionamento, tabela de solventes e CD com instruções de funcionamento digitais.
O RC 900 inclui, em acréscimo, o comando remoto (pilhas e fonte de alimentação incluídas).
O RC 900 inclui, em acréscimo, o comando remoto (pilhas e fonte de alimentação incluídas).
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto