Print…
Procurou por: Tampões de ajuste de força iónica
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (89467-500ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
Código de Artigo: (443123-475ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyst...
UOM: 1 * 475 mL
Código de Artigo: (58221-500ML-F)
Fornecedor: Merck
Descrição: Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
UOM: 1 * 500 mL
Código de Artigo: (1.16770.0500)
Fornecedor: Merck
Descrição: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Código de Artigo: (1.15368.0500)
Fornecedor: Merck
Descrição: TISAB solution for fluoride determination
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Código de Artigo: (89466-500ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Código de Artigo: (89465-500ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Código de Artigo: (160847G)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Solução tampão de ajuste da força iônica para uso com eletrodos de íon seletivo.
UOM: 1 * 5 L
MSDS Certificados
Código de Artigo: (32028-1L)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: TISAB according to DEV D4.
UOM: 1 * 1 L
Código de Artigo: (METT51350106)
Fornecedor: Mettler - Toledo
Descrição: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 250 mL
Fornecedor: WTW
Descrição: Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom