Print…
Procurou por: Tampões de carga
22  resultados encontrados
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (TCIAB5834-25ML)
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: SDS-PAGE Sample Buffer is specially formulated for protein sample preparation to based on the Laemmli Method of SDS-PAGE system.
UOM: 1 * 25 mL
Código de Artigo: (ROCKMB-018)
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Descrição: Sample buffer for protein electrophoresis.
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (41010.)
Fornecedor: Biotium
Descrição: 6X GelRed prestain loading buffers are gel loading buffers containing density agents, tracking dyes, and GelRed dye. GelRed is a sensitive, stable and...
UOM: 1 * 1 mL
MSDS Maior segurança para a saúde e ambiente
Código de Artigo: (EDVO606)
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: 1 ml concentrate for 200 samples.
UOM: 1 * 1 mL
Código de Artigo: (786-421)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Loading Buffer, Native sample loading buffer (2X)
UOM: 1 * 2,5 mL
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, TBE Urea Sample Buffer, 2X
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (2X) with Lysine and Arginine
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
Código de Artigo: (70607-3)
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: Loading Buffer, 4X SDS sample buffer
UOM: 1 * 2 mL
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: LDS-sample buffer (4X), non-reducing is used in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). It is used in denaturing gels and is compatible wit...
Código de Artigo: (J62774.AC)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, Zymogram sample buffer
UOM: 1 * 25 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, TRIS-Glycine Native Sample Buffer (4X)
Código de Artigo: (J63633.AC)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (4X) with Lysine
UOM: 1 * 25 mL
MSDS Certificados
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom