Print…
Procurou por: Tampões de extração
66  resultados encontrados
SearchResultCount:"66"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Avantor
Descrição: J.T. Baker® Cell Lysis Solution. Optimized multi-component, ready-to-use solution for extraction and recovery of AAV particles from HEK293 or SF9 cell...
Código de Artigo: (M334-100ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: These DNase- and RNase-free buffers and reagents are designed for high quality research.
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Gram-negative lysis buffer is an extraction buffer for soluble proteins from Gram-negative bacteria. It is a proprietary improvement on the lysozyme b...
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
Descrição: The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Código de Artigo: (TNB-4300-L100)
Fornecedor: Tonbo Biosciences
Descrição: RBC Lysis Buffer (10X) is a concentrated ammonium chloride-based lysing reagent.
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (TCIAB2904-100ML)
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: Guanidine Hydrochloride Buffer Solution, 6 mol/L, valor do pH: 8,7, TCI
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (PIER78999)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: This extraction reagent is formulated to effectively lyse yeast and bacterial cells to extract and solubilise proteins for analysis.
UOM: 1 * 500 mL
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: FOCUS™ Extraction Buffers are experimentally optimised concentrations of critical agents, buffering and stabilising agents, including urea, thiourea, ...
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
Descrição: SPM wash buffer concentrate, Omega Bio-Tek
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: The M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent is designed to provide highly efficient total protein extraction from cultured mammalian cells.
Fornecedor: PanReac AppliChem
Descrição: Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Yeast PE LB™, buffer only, G-Biosciences
Código de Artigo: (PIER89802)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: The I-PER Insect Cell Protein Extraction Reagent enables gentle and effective extraction of soluble protein from baculovirus-infected insect cells gro...
UOM: 1 * 250 mL
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
Descrição: SP2 buffer, Omega Bio-Tek
Código de Artigo: (786-411)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Insect PE LB™ has been developed for extraction of total biologically active, soluble proteins from adherent or suspension cultured insect cells, incl...
UOM: 1 * 250 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 66
no targeter for Bottom