Print…
Procurou por: Tampões biológicos
145  resultados encontrados
SearchResultCount:"145"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (76847-100ML-F)
Fornecedor: Merck
Descrição: Phosphate buffer, BioUltra, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, valor do pH: 7,2
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (2851-100ML)
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrição: These buffers are used to elute adult hemoglobin by the procedure of Oski and Naiman, a modification of the Kleihauer Betke procedure for the demonstr...
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrição: For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Código de Artigo: (93302-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (3861-20ML)
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrição: Citrate buffer solution, 0.38 mol/L, pH 5.4 when diluted according to procedure 386A.
UOM: 1 * 20 mL
Fornecedor: Avantor
Descrição: DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l), VWR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Sodium acetate buffer, VWR®, 3M, valor do pH: 5,2
Código de Artigo: (K656-500ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Sodium acetate buffer B, VWR®
Fornecedor: Avantor
Descrição: Concentrado de meio de dissolução DILUT-IT™, fosfato de sódio, 961,5 ml, J.T.Baker® DILUT-IT®, valor do pH: 6,8
Código de Artigo: (E691-500ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), VWR®
UOM: 1 * 500 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
Descrição: DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 250 ml)
MSDS Certificados Novo produto
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Optimizer Buffer™-VI, 5X
Fornecedor: Cayman Chemical
Descrição: HEPES buffer solution (1 mol/l)
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
Descrição: TRK lysis buffer
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 145
no targeter for Bottom