Print…
Procurou por: Tampões de ensaios
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (3832.9020)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Sheath fluid, 3200/4000, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
Código de Artigo: (3471.9020PC)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Sheath fluid 3000/3500, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
MSDS Certificados
Fornecedor: Cayman Chemical
Descrição: Potassium phosphate buffer solution (0,5 mol/l), valor do pH: 7,0
Fornecedor: Cayman Chemical
Descrição: Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), valor do pH: 7,0
Fornecedor: Biotium
Descrição: A buffer set that blocks non-specific antibody binding as well as direct interaction of fluorescent dyes on antibodies with cells or tissue sections.
Código de Artigo: (HACH2307242)
Fornecedor: Hach
Descrição: These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (PIER90104)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Thermo Scientific TMT Elution Buffer is for use with Thermo Scientific Immobilized Anti-TMT Resin to enrich samples for peptides that have been chemic...
UOM: 1 * 20 mL
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Kinase buffer I (5X)
Código de Artigo: (J62982.AE)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Phosphate-Citrate Buffer (5X) is used as a substrate buffer in immunoassay procedures. It is used in SDS PAGE electrophoresis.
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Kinase buffer II (5X)
Código de Artigo: (786-501)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
UOM: 1 * 50 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom