Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "lysis-buffers"
https://pt-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
Ordenar por:
Código de Artigo: (N653-100ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Lysis buffer for cultured mammalian cells containing SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compat...
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (M334-100ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (J619-500ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   The RIPA lysis and extraction buffer is a high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent for cultured mamm...
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   RIPA BUFFER WITH TRITON|R X-100 (1X) 1 * 250 ml
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   CHAPS LYSIS BUFFER 1 * 100 ml
Código de Artigo: (J60780.AK)
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   PHOSPHATE BUFFERED RIPA (2X) 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 53
  1  2  3  4  5  6  7  Próxima