Print…
Procurou por: Tampões de bloqueio
28  resultados encontrados
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (M232-39.8G-5PK)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Each pack of powdered blocking buffer makes one liter of 1X solution.
UOM: 1 * 199 g
Código de Artigo: (M325-100ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: A solução RapidBlock™ reduz o período de bloqueio para cinco minutos nos procedimentos de Western blotting e dot blotting, em membranas de PVDF e nitr...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: Biotium
Descrição: Fish gelatin is commonly used in blocking solutions to minimise background noise in immunodetection procedures such as Western Blotting and immunostai...
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Protein-Free™ Blocking buffer is a formulation of non-protein agents that eliminate non-specific binding sites in ELISA, blotting, immunohistochemistr...
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Blocking Buffer, Superior™ blocking buffer in PBS
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Blocking Buffer, NAP-BLOCKER™ in TBS, 2X, 2×500 ml
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Blocking Buffer, FirstChoice™ blocking buffer-TBS
Fornecedor: Biotium
Descrição: The TrueBlack® WB blocking buffer kit is a ready-to-use buffer system that provides optimal specificity, sensitivity, and background signal suppressio...
Código de Artigo: (A7099.0125)
Fornecedor: PanReac AppliChem
Descrição: Blocking Buffer I is based on a low-molecular weight, highly purified casein with NaCl and Tween® and stabilised with 0,1% ProClin® 300. It does not c...
UOM: 1 * 125 mL
Código de Artigo: (ROCKMB-070)
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Descrição: A blocking buffer specifically designed for western blotting using fluorochrome conjugated antibodies. Blocking buffer was prepared using ultra pure r...
UOM: 1 * 500 mL
Código de Artigo: (786-011)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Blocking Buffer, BLOT-QuickBlocker™ blocking agent
UOM: 1 * 175 g
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: SuperBlock Blocking buffer is an optimised solution containing a single purified glycoprotein that provides incredibly fast and effective blocking for...
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Blocker™ Casein in PBS or TBS are ready-to-use, solutions of purified casein protein for blocking steps in Western blot, ELISA, IHC and nucleic acid d...
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: This buffer effectively and reliably blocks Western blots in just five minutes to provide low background results and speed up traditional blotting pro...
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Blocking Buffer, FISH-Blocker™ in PBS
Código de Artigo: (786-193)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: BLOK™ BSA is a 10% BSA protein blocking solution.
UOM: 1 * 125 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom