Print…
Procurou por: Tampões de hibridização
16  resultados encontrados
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (0973-50ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
UOM: 1 * 50 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (0804-4L)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: SSC buffer is a hybridisation buffer for Northern and Southern blots.
UOM: 1 * 4 L
MSDS Certificados
Código de Artigo: (ROCKMB-044)
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Descrição: 20X SSPE buffer (3,0 M sodium chloride, 0,2 M sodium hydrogen phosphate, 0,02 M EDTA, pH 7,4) - DEPC treated.
UOM: 1 * 1 L
Código de Artigo: (786-023)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 500 mL
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: The hybridisation buffers like Church & Gilbert’s, Denhardt solution, hybridisation denaturing solution, hybridisation neutralising solution, SSC, SSP...
Código de Artigo: (ROCKMB-045)
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Descrição: Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridisation process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
UOM: 1 * 1 L
Código de Artigo: (R019)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 1 L
Código de Artigo: (R020)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
UOM: 1 * 4 L
Código de Artigo: (PIER37549)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: North2South™ hybridisation buffer is an aqueous buffer which is used with the North2South™ chemiluminescent detection kit.
UOM: 1 * 125 mL
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Hyb-LINK™ is a high performance formamide-free hybridisation buffer solution for Northern, Southern and Dot Blots, which increases sensitivity of rand...
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Hybridisation Buffer, SSC buffer, 20X
Código de Artigo: (ICNA11RIST2050)
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: SSC buffer used in electrophoresis and in sedimentation studies of DNA-histone aggregates. SSC is used as a hybridisation buffer in immunoblotting and...
UOM: 1 * 500 mL
Código de Artigo: (733-1638)
Fornecedor: LONZA
Descrição: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
UOM: 1 * 1 L
Código de Artigo: (MDTC46-021-CM)
Fornecedor: Corning
Descrição: 20X Saline-Sodium-Phosphate-EDTA (SSPE) buffer has applications in nucleic acid hybridization and other molecular biology work.
UOM: 1 * 6 unid.
Código de Artigo: (MDTC46-020-CM)
Fornecedor: Corning
Descrição: 20X Saline-Sodium Citrate (SSC) buffer is used in both nucleic acid hybridization and blot transfer procedures
UOM: 1 * 6 unid.
Certificados
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom