Print…
Transiluminadores UV, VWR®
Fornecedor: VWR, part of Avantor
730-1483EA 1600 EUR
730-1483 730-1473 730-1479 730-1482 730-1462 730-1478 730-1480 730-1465 730-1475 730-0497 730-1472 730-1474 730-1461 730-1477 730-1481 730-1463 730-1476
Transiluminadores UV, VWR®
Transiluminadores Transiluminadores UV
Todos os transiluminadores VWR® deslizam para fora do sistema para fácil acesso e fornecem iluminação muito uniforme. Os transiluminadores para o sistema VWR® Imager também têm possibilidade de alteração da intensidade de iluminação.
  • Seleção do tamanho de filtro
  • Desligar seguro (quando em câmara escura)
  • Seleção de diferentes/multiplos comprimentos de onda disponíveis